Läs mer
Corning™ 384-brunnar, cellkulturbehandlad, platt botten, mikroplatta med högt innehåll
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart, Rensa botten
Beskrivning
Svarta mikroplattor med glasbotten av hög optisk kvalitet är idealiska för att utföra cellbaserade analyser med högt innehåll med hjälp av bildsystem. Glasbotten ger en platt och optiskt klar yta som minskar autofokustiden, ökar genomströmningen och är idealisk för celltillväxt.
- Hög optisk kvalitet och reptåligt glas
- Glasbottentjocklek 200μ m lämpar sig väl för bildmikroskopi.
- Bottenplanhet <50μ m för att säkerställa planhet för bildåtergivningsenheter
- Låg bakgrundsfluorescens och minimal överhörning ger högsta möjliga optiska kvalitet för cellbaserade analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Cyclo olefin copolymer |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| För användning med (applikation) | För att utföra cellbaserade analyser med hög innehåll med hjälp av bildsystem |
| Visa mer |