Läs mer
Corning™ 384-brunn, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10067652 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10067652
Brand: Corning™ 3571
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Designad för att minska överhörning från brunn till brunn under fluorescerande och självlysande analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Kulturområde 0,06 cm 2
Array 16 x 24
Färg Svart
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 20 till 80μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Vidhäftning och tillväxt av förankringsberoende celler
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 50/Cs.