Läs mer
Corning™ 384-Well solid svart eller vit polystyren mikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Vitt
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Ytbehandling:
Ej behandlad
Hög bindning
Icke bindande
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Minimal brunn till väl överhörning
- Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens
- Svarta mirkoplåtar har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning
- Tillgänglig obehandlad för lösningsbaserade analyser, med hög bindning för immunanalystillämpningar eller vävnadsodlingsbehandlad för celltillväxt
- Polystyren av medicinsk kvalitet
- Brunnsvolym: 112 μL
- Arbetsvolym: 20 μL till 80 μL
- Yta/brunn: 0,06 cm 2
- Behandlade ytalternativ är inte belagda, kräver ingen speciell hantering och är stabila vid rumstemperatur
- Sterila mikroplattor är steriliserade med gammastrålning och certifierat icke-pyrogena
- Plattdimensioner uppfyller föreslagna industristandarder
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Svart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 till 80μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| För användning med (applikation) | Hydrofob till sin natur och binder biomolekyler genom passiva interaktioner. Lämplig för immobilisering av stora molekyler, såsom antikroppar, som har stora hydrofoba regioner. |
| Visa mer |