Läs mer
Corning™ 384-brunn, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
Produktkod. 10199622 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10199622 Vitt Paket med 50
1 options
Produktkod. 10199622 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6845.00 SEK
    6396.22 SEK / Paket med 50
    Save 448.78 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Färg: Vit; Sterilitet: Steril; Lock:Med lock
  • Minimal brunn till väl överhörning
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens
  • Svarta mirkoplåtar har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning
  • Tillgänglig obehandlad för lösningsbaserade analyser, med hög bindning för immunanalystillämpningar eller vävnadsodlingsbehandlad för celltillväxt
  • Polystyren av medicinsk kvalitet
  • Brunnsvolym: 112 μL
  • Arbetsvolym: 20 μL till 80 μL
  • Yta/brunn: 0,06 cm 2
  • Behandlade ytalternativ är inte belagda, kräver ingen speciell hantering och är stabila vid rumstemperatur
  • Sterila mikroplattor är steriliserade med gammastrålning och certifierat icke-pyrogena
  • Plattdimensioner uppfyller föreslagna industristandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Lock Med lock
Array 16 x 24
Förpackning 10/Pk., 50/Cs.
Färg Vitt
Produkttyp Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 20 till 80μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Vidhäftning och tillväxt av förankringsberoende celler
Inkluderar Lock
Kvantitet 50/Cs.