Läs mer
Corning™ 384-Well solid svart eller vit polystyren mikroplattor
Produktkod. 15212239 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15212239 50/Cs. Paket med 50
1 options
Produktkod. 15212239 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3570BC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7350.00 SEK
    6866.93 SEK / Paket med 50
    Save 483.07 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av polystyren av medicinsk kvalitet för styrka. Corning™ 384-Well Solid svart eller vit polystyren mikroplattor används för fluorescerande och självlysande analyser. Parti testad för opacitet och låg fluorescerande/luminescerande bakgrund.
  • Minimal brunn till väl överhörning
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens
  • Svarta mirkoplåtar har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning
  • Tillgänglig obehandlad för lösningsbaserade analyser, med hög bindning för immunanalystillämpningar eller vävnadsodlingsbehandlad för celltillväxt
  • Polystyren av medicinsk kvalitet
  • Brunnsvolym: 112 μL
  • Arbetsvolym: 20 μL till 80 μL
  • Yta/brunn: 0,06 cm 2
  • Behandlade ytalternativ är inte belagda, kräver ingen speciell hantering och är stabila vid rumstemperatur
  • Sterila mikroplattor är steriliserade med gammastrålning och certifierat icke-pyrogena
  • Plattdimensioner uppfyller föreslagna industristandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Cs.