Läs mer
Corning™ 384-brunnar, cellkulturbehandlad, platt botten, mikroplatta med låg volym
Produktkod. 10125564 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10125564 Vitt Paket med 50
1 options
Produktkod. 10125564 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3826
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7730.00 SEK
    7220.80 SEK / Paket med 50
    Save 509.20 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-02-2027
Färg: Vit; Sterilitet: Steril; Lock:Med lock
Designad för att minska överhörning från brunn till brunn under fluorescerande och självlysande analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Streckkod Ingen streckkod
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Kulturområde 0,03 cm 2
Array 16 x 24
Bindningstyp TC-behandlad
Färg Vitt
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 5 till 40μ L
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Ger enklare åtkomst och bildåtergivning för överlägsen analysprestanda, fluorescensapplikationer, minskar korskontaminering under analys och vätskehanteringsprocess
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 50/Cs.
Tja Färg Vitt
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.