Läs mer
Corning™ 384-brunnars fasta mikroplattor med låg volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10583234 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Vitt
Ytbehandling:
Ej behandlad
Icke bindande
Volym (metrisk) Fungerar:
5 till 40μ L
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10583234
Brand: Corning™ 3824BC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samma låga reagensvolymer som plattor med 1536 brunnar utan behov av ny instrumentering
Polystyrenplattor har en unik fyrkantig till rund brunnsdesign med en konisk botten som ger enklare åtkomst och avbildning för överlägsen analysprestanda.
  • Botten minskar vätske- och luftinneslutning, större signal-brusförhållande och reducerad FP-signal (mP) när du arbetar med mycket låga volymer
  • Varje brunn har en upphöjd kant för att minska korskontaminering under analys och vätskehantering
  • Välj svarta plattor för fluorescensapplikationer eller vita för luminescensapplikationer
Högbindande ytplattor
  • Idealisk för immunanalyser
  • Kan binda medium (> 10kDa) och stora biomolekyler som har joniska grupper och/eller hydrofoba regioner
  • Arbetsvolym: 2 till 20 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Formatera Standard
Array 16 x 24
Färg Vitt
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 5 till 40μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Icke bindande
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Ger enklare åtkomst och avbildning för överlägsen analysprestanda, fluorescensapplikationer, minskar korskontaminering under analys och vätskehanteringsprocess, reducerar protein- och nukleinsyrabindning vid låga koncentrationer och ökar analyssignalen
Tja Färg Vitt