Läs mer
Corning™ 384-brunnars fasta mikroplattor med låg volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10679029 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Ytbehandling:
Ej behandlad
Icke bindande
Volym (metrisk) Fungerar:
5 till 40μ L
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Ytbehandling Volym (metrisk) Fungerar Streckkod unitSize
10679029 Vitt Ej behandlad 5 till 40μ L Ingen streckkod Paket med 50
10064094 Vitt Icke bindande 5 till 40μ L Ingen streckkod Paket med 50
10583234 Vitt Icke bindande 5 till 40μ L Med streckkod Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10679029 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6680.00 SEK
    6238.43 SEK / Paket med 50
    Save 441.57 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samma låga reagensvolymer som plattor med 1536 brunnar utan behov av ny instrumentering
Polystyrenplattor har en unik fyrkantig till rund brunnsdesign med en konisk botten som ger enklare åtkomst och avbildning för överlägsen analysprestanda.
  • Botten minskar vätske- och luftinneslutning, större signal-brusförhållande och reducerad FP-signal (mP) när du arbetar med mycket låga volymer
  • Varje brunn har en upphöjd kant för att minska korskontaminering under analys och vätskehantering
  • Välj svarta plattor för fluorescensapplikationer eller vita för luminescensapplikationer
Högbindande ytplattor
  • Idealisk för immunanalyser
  • Kan binda medium (> 10kDa) och stora biomolekyler som har joniska grupper och/eller hydrofoba regioner
  • Arbetsvolym: 2 till 20 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera Standard
Array 16 x 24
Färg Vitt
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 5 till 40μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Ger enklare åtkomst och bildåtergivning för överlägsen analysprestanda, fluorescensapplikationer, minskar korskontaminering under analys och vätskehanteringsprocess
Kvantitet 50/Cs.
Tja Färg Vitt