Läs mer
Corning™ 384-brunnars klara polystyren mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10206051 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10206051 Klart Paket med 100
1 options
Produktkod. 10206051 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14255.00 SEK
    13320.35 SEK / Paket med 100
    Save 934.65 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar polystyren av medicinsk kvalitet för styrka och synlighet. Corning™ 364-brunnars genomskinliga polystyrenmikroplattor är en utmärkt lösning för cellodling och kolorimetriska (absorbans) analyser. Använd mikroplattor med 364 brunnar för laboratorieminiatyrisering och automatisering.
  • Total brunnsvolym på 112μ L; arbetsbrunnsvolym på 20μ L – 80μ L
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Universaloptik med 384 brunnar NBS mikroplattan är tillverkad av en avancerad polymer med hög klarhet och förbättrade kemikalieresistenta egenskaper.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera 96 brunnar
    Lock Utan lock
    Beskrivning Ej bindande (NBS™ ) ytan är en Corning proprietär behandlingsteknologi som används på polystyrenmikroplattor för att skapa en nonjonisk hydrofil yta (polyetylenoxidliknande) som minimerar molekylära interaktioner
    Array 16 x 24
    Färg Klart
    Produkttyp 384-Tja NBS™ Mikroplatta
    Material Polystyren
    Antal Wells 384
    Volym (metrisk) Fungerar 20 till 80μ l
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Ej behandlad
    Total volym (metrisk) Tja 112μ L
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Reducerar protein- och nukleinsyrabindning vid låga koncentrationer och ökar analyssignalen till brus
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Tja Färg Klart