Läs mer
Corning™ 384-Well solid svart eller vit polystyren mikroplattor
Produktkod. 10109202 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10109202 Svart Paket med 50
1 options
Produktkod. 10109202 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6590.00 SEK
    6154.63 SEK / Paket med 50
    Save 435.37 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren av medicinsk kvalitet för styrka. Corning™ 384-Well Solid svart eller vit polystyren mikroplattor används för fluorescerande och självlysande analyser. Parti testad för opacitet och låg fluorescerande/luminescerande bakgrund.
Designad för att minska överhörning från brunn till brunn under fluorescerande och självlysande analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lock Utan lock
Beskrivning (NBS ) är en Corning proprietär behandlingsteknologi som används på polystyrenmikroplattor för att skapa en nonjonisk hydrofil yta (polyetylenoxidliknande) som minimerar molekylära interaktioner.
Array 16 x 24
Bindningstyp Icke bindande
Färg Svart
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 5 till 40μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Icke bindande
Total volym (metrisk) Tja 50μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Reducerar protein- och nukleinsyrabindning vid låga koncentrationer och ökar analyssignalen till brus
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 50/Cs.