Beskrivning
- Idealisk för homogena analyser som Scintillation Proximity Assays (SPA) och fluorescerande analyser
- Modifierad polymeryta är nonjonisk hydrofil, vilket minimerar biointeraktion i brunnar för att minska ospecifik bindnings- och reagenskostnader
- Reducerar avsevärt protein- och nukleinsyrabindning till polymerer, upprätthåller enzymaktivitet och hämmar vidhäftning av ett antal cellinjer Stabil till vattenlösningar som innehåller EtOH
- Använd vid temperaturintervallet 4° till 37 °C (39° till 99 °F)
- Plattbottnade brunnar
- Kompatibel med ett brett utbud av plåtläsare, vätskehanterare och robotsystem
Generiska streckkodade plattor
- Code 128 streckkodsformat säkerställer kompatibilitet med de flesta streckkodsskanning och mjukvarusystem
- För att undvika förväxlingar är ytbehandlingen av mikroplattbrunnarna lätt att identifiera
- Etiketter applicerade på alla fyra sidor av plattan Inga sekvensnummerdubbletter
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Tallrikläsare, vätskehanterare och robotsystem |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 till 80μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |