Läs mer
Corning™ 384-brunnar, cellkulturbehandlad, platt botten, optisk avbildningsmikroplatta
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Lämplig för fluorescerande och luminiscerande analyser med användning av mikroplattläsare för detektering av antingen topp eller botten.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,06 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 till 80μ l |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Visa mer |