Läs mer
Corning™ 384-brunnars sfäroid mikroplatta
BIOPHARMA
Produktkod. 15367850 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15367850 Klart Paket med 50
1 options
Produktkod. 15367850 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3830
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Behandlad med en ultralåg fästyta för att möjliggöra enhetlig och reproducerbar 3D multicellulär sfäroidbildning. Corning™ 384-Well Spheroid Microplate tillåter direkt mikroskopisk visning och avläsningar för topp- och bottenavläsningsinstrument.
Med sin nya och egenutvecklade design är dessa mikroplattor idealiska för att generera och analysera flercelliga 3D-sfäroider i samma mikroplatta. Den ultralåga fästytan möjliggör enhetlig och reproducerbar 3D multicellulär sfäroidbildning. Den svarta, ogenomskinliga mikroplattans kropp skyddar varje optiskt klar brunn med rund botten från överlappning mellan brunnarna.
  • Optiskt klar rund botten med svart ogenomskinlig mikroplatta
  • Kovalent fästning av Ultra-Low Attachment (ULA) yta för att minska cellulär vidhäftning till brunnsyta
  • Ny brunnsgeometri hjälper till att skapa enhetliga, enstaka sfäroider över alla brunnar, vilket möjliggör automatiserad visualisering.
  • Unik design skyddar varje brunn för att minimera överlappning mellan brunnarna.
  • Du kan odla och analysera sfäroider i samma mikroplatta utan att behöva överföra till en ny mikroplatta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 0,06 cm 2
Array 16 x 24
Färg Klart
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 20 till 80μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ultralåg bindning
Well Shape Rund botten (U-brunn)
För användning med (applikation) Minimerar proteinabsorption, enzymaktivering och cellulär aktivering
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.