Beskrivning
Med sin nya och egenutvecklade design är dessa mikroplattor idealiska för att generera och analysera flercelliga 3D-sfäroider i samma mikroplatta. Den ultralåga fästytan möjliggör enhetlig och reproducerbar 3D multicellulär sfäroidbildning. Den svarta, ogenomskinliga mikroplattans kropp skyddar varje optiskt klar brunn med rund botten från överlappning mellan brunnarna.
- Optiskt klar rund botten med svart ogenomskinlig mikroplatta
- Kovalent fästning av Ultra-Low Attachment (ULA) yta för att minska cellulär vidhäftning till brunnsyta
- Ny brunnsgeometri hjälper till att skapa enhetliga, enstaka sfäroider över alla brunnar, vilket möjliggör automatiserad visualisering.
- Unik design skyddar varje brunn för att minimera överlappning mellan brunnarna.
- Du kan odla och analysera sfäroider i samma mikroplatta utan att behöva överföra till en ny mikroplatta.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,06 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 5/Pk. |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Produkttyp | Sfäroid mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 till 80μ l |
| Visa mer |