Läs mer
Corning™ 50 ml centrifuglock
BIOPHARMA
Produktkod. 11353785 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11353785 50 ml Paket med 500
1 options
Produktkod. 11353785 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 SEK
    1243.66 SEK / Paket med 500
    Save 91.34 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 22-03-2027
De CentriStar™ Kepsen har en platt topp som är lätt att ta på och av och erbjuder avancerad ergonomi med sina bredare räfflor och rullande kantdesign för enklare grepp. Denna läckagesäkra design kommer med en revolutionerande pluggfunktion som praktiskt taget eliminerar all se sida när den används under rekommenderade förhållanden.
De CentriStar™ Kepsen har en platt topp som är lätt att ta på och av och erbjuder avancerad ergonomi med sina bredare räfflor och rullande kantdesign för enklare grepp. Denna läckagesäkra design kommer med en revolutionerande pluggfunktion som praktiskt taget eliminerar all se sida när den används under rekommenderade förhållanden. Vänligen kontrollera våra resurser nedan om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos Corning centrifugrör av plast samt viktiga förslag för säker användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 22.6 mm
Produkttyp Centrifugerrörslock
Material HDPE
Färg Orange
Antal per förpackning 100/Pk.
nr per ärende 500/Cs.
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 50 ml
För användning med (utrustning) 50 ml centrifugrör