Läs mer
Corning™ 60 mm Center Well Kulturfat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10490472 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10490472
Brand: Corning™ 3260
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avancerad center-brunnsdesign främjar isolering, enkel hantering och full synlighet av cellen
Produkten är absolut inte för mänsklig användning. Denna produkt är inte CE-märkt. Endast för forskning. Inte för diagnostiska procedurer.
  • Mittbrunnen med en diameter på 20 mm rymmer 3 mL medium medan den yttre brunnen rymmer 10 mL
  • Höjd är 15 mm
  • Behandlas för optimal cellfäste
  • Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
  • Endast för forskning. Inte för diagnostiska procedurer.
Beställningsinfo
Diameter: Centrera brunn, 0,77 tum. (19,6 mm); fat, 2,33 tum. (60 mm). Höjd: 0,62 tum. (15,7 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 10 ml (yttre brunn), 3 ml (inre brunn)
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellodlingsskål
Volym (metrisk) Fungerar 10 mL
Inkluderar Lock
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Höjd (metrisk) 15.7 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Visa mer Visa mindre
Avsedd endast för forskningsändamål