Läs mer
Corning™ 12-Strips, 96-Wells, High Binding, Flat Bottom Microplate
Produktkod. 15212359 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15212359 Klart Paket med 100
1 options
Produktkod. 15212359 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 42592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7525.00 SEK
    7341.01 SEK / Paket med 100
    Save 183.99 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-03-2027
Färg: Klar; Sterilitet: Icke-steril; Lock: Utan lock
Säljes 100:- per låda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Hög bindning, 4CAV
Färg Klart
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Hög bindning
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Kvantitet 100/Cs.