Läs mer
Corning™ 96-brunnars klar botten, icke bindande yta (NBS™ ) Mikroplattor
Produktkod. 10649541 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Svart, Rensa botten
Vitt, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10649541 Svart, Rensa botten Paket med 100
10377171 Vitt, Rensa botten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10649541 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14355.00 SEK
    13415.16 SEK / Paket med 100
    Save 939.84 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Förbättrat signal-brusförhållande
  • Bottnar är 60 % tunnare än konventionella mikroplattor av polystyren, vilket resulterar i lägre bakgrundsfluorescens och möjliggör avläsningar ner till 340 nm.
  • Ogenomskinliga väggar förhindrar överhörning mellan brunnar och brunnar.
  • Optiskt klar platt botten tillåter direkt mikroskopisk visning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Standard
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Färg Svart, Rensa botten
    För användning med (utrustning) Tallrikläsare, vätskehanterare och robotsystem
    Material Polystyren
    Antal Wells 96
    Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Icke bindande
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) För homogena analyser som scintillationsnärhetsanalyser (SPA) och fluorescerande analyser
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Kvantitet 100/Cs.
    Temperaturområde (engelska) 39 °F till 99 °F
    Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 37 °C
    Tja Färg Klart