Beskrivning
(Detta är den föreslagna ersättningen för 3790)
- Designad för odling av celler i stationär suspension eller andra applikationer där reducerad cellvidhäftning önskas
- Brunnar med rund botten med μ330 L total volym
- Rekommenderade arbetsvolymer på 75 till 200 μL
- Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
- Ej vändbara lock med kondensringar för att minska kontaminering
- Steriliserad av gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
- Individuella alfanumeriska koder för brunnsidentifiering
- Individuellt inslagna
Specifikationer
Specifikationer
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Medium bindning |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Rund botten (U-brunn) |
| Visa mer |