Läs mer
Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16485399 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
16485399 Klart
1 options
Produktkod. 16485399 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3628BC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Color:Clear; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock With Lid
Kulturområde 0.32 cm2
Array 8 x 12
Förpackning 50/Pk., 100/Cs.
Bindningstyp TC-Treated
Färg Klart
Produkttyp Assay Plate
Material Polystyrene
Volym (metrisk) Tja 360 μL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 to 200 μL
Sterilitet Sterile
Ytbehandling Cell Culture
Well Shape Flat Bottom (F-well)
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Kvantitet 100/Cs.