Läs mer
Corning™ 96-brunnars halva area högt innehåll bildbehandlingsmikroplatta med glasbotten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13539050 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13539050 Svart Paket med 10
1 options
Produktkod. 13539050 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3930.00 SEK
    3882.53 SEK / Paket med 10
    Save 47.47 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 01-10-2026
Svarta mikroplattor av glasbotten av hög optisk kvalitet är idealiska för att utföra cellbaserade analyser med högt innehåll med hjälp av bildsystem
Hög optisk kvalitet, glasbotten, svarta mikroplattor är idealiska för att utföra cellbaserade analyser med högt innehåll med bildbehandlingssystem. Glasbotten ger en platt och optiskt klar yta som minskar autofokustiden, ökar genomströmningen och är idealisk för celltillväxt.
  • Hög optisk kvalitet och reptåligt glas
  • Glasbottentjocklek 200μ m lämpar sig väl för bildmikroskopi.
  • Bottenplanhet <50μ m för att säkerställa planhet för bildåtergivningsenheter
  • Låg bakgrundsfluorescens och minimal överhörning ger högsta möjliga optiska kvalitet för cellbaserade analyser.
  • Halv area 96-brunnars mikroplatta minskar reagensförbrukningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lock Med lock
Array 8 x 12
Färg Svart
Material Cyclo olefin copolymer
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Ger en platt och optiskt klar yta som minskar autofokustiden, ökar genomströmningen och är idealisk för celltillväxt
nr per ärende 10/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.