Läs mer
Corning™ 96-Tja nästa generation CrystalEX Proteinkristallisationsmikroplattor
Produktkod. 10471963 Handla allt Corning Produkter
Change view
Well Shape:
Konisk platt
Rund
Rund, plan botten (F-brunn)
Volym (metrisk) Tja:
1μ L
2μ L
4 μl
Material:
Cyclo olefin copolymer
PZero
Polymer
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Well Shape Volym (metrisk) Tja Material Förpackningsstorlek
10471963 Konisk platt 1μ L Polymer Paket med 50
10057412 Rund, plan botten (F-brunn) 2μ L PZero Paket med 50
10436593 Konisk platt 2μ L PZero Paket med 50
10327152 Rund 4 μl Cyclo olefin copolymer Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10471963 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3550
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Optimerad för hög genomströmning av sittande droppproteinkristallisering
  • Corning™ 96-brunnars och 384-brunnars kristallisationsmikroplattor är optimerade för tillväxt och screening av proteinkristaller med hög genomströmning
  • Designad för sittande droppapplikationer
  • Uppfyller ANSI/SBS standardmått för fotavtryck för mikroplattor
  • Idealisk för helautomatisk kristallskärmning
  • Flera format och mångsidighet för anpassade alternativ för att maximera kristallbildning, identifiering och analys och skörd
  • - Välj mellan fyra unika proteinbrunnsformer
    - Alternativen inkluderar en eller tre proteinbrunnar per reservoarbrunn
  • Cyklisk olefinsampolymer (COC) erbjuder stark kemisk kompatibilitet och god optisk klarhet
  • Reservoarnummer är präglade på varje enskild brunn för enkel identifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alfanumerisk
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polymer
Volym (metrisk) Tja 1μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Konisk platt
Inkluderar Vidfästning och spridning av en mängd olika celltyper, celldifferentiering och neuritutväxt, fästning av kräsna transfekterade cellinjer, stödjer överlevnad av primära neuroner i kultur, serumfri eller reducerad serumkultur
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.