Läs mer
Corning™ 96-brunnars icke bindande yta (NBS™ ) Mikroplattor
Produktkod. 10261692 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Well Shape Förpackningsstorlek
10261692 Klart Platt botten (F-brunn) Paket med 100
10409331 Vitt Platt botten (F-brunn) Paket med 100
10276091 Svart Platt botten (F-brunn) Paket med 100
10111822 Vitt Rund Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10261692 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3641
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Behandlas med en Corning proprietär behandlingsteknologi för att skapa en nonjonisk hydrofil yta (polyetylenoxidliknande) som minimerar molekylära interaktioner. Corning™ 96-brunnars icke bindande yta (NBS™ ) Mikroplattor är idealiska för att minska protein- och nukleinsyrabindning vid låga koncentrationer och för att öka analyssignalen till brus.
  • Utformad för att minska överhörning från väl till brunn
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens.
  • Svarta mikroplattor har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Standard
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Förpackning 4 innerförpackningar med 25 st
    Bindningstyp NBS
    Färg Klart
    För användning med (utrustning) Tallrikläsare, vätskehanterare och robotsystem
    Material Polystyren
    Antal Wells 96
    Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Icke bindande
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) För homogena analyser som scintillationsnärhetsanalyser (SPA) och fluorescerande analyser
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Kvantitet 100/Cs.
    Temperaturområde (engelska) 39 °F till 99 °F
    Temperaturområde (metriskt) 4° till 37 °C
    Tja Färg Klart