Learn More
Corning™ 96-brunnars rundbottnad polystyren Ulta-Low Attachment Microplate
Alle ansehen Corning ProdukteBeschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Svart |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 360μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Sterila |
| Well Shape | Rund |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?