Läs mer
Corning™ 96-brunnar, cellodlingsbehandlad, mikroplatta med plan botten
Produktkod. 10441052 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10441052 Vitt Paket med 100
1 options
Produktkod. 10441052 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7325.00 SEK
    6843.90 SEK / Paket med 100
    Save 481.10 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 18-02-2027
Färg: Vit; Sterilitet: Steril; Lock: Utan lock
  • Utformad för att minska överhörning från väl till brunn
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens.
  • Svarta mikroplattor har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Lock Utan lock
    Kulturområde 0,32 cm 2
    Array 8 x 12
    Färg Vitt
    Material Polystyren
    Antal Wells 96
    Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
    Sterilitet Sterila
    Ytbehandling Cellkultur
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Behandlas för optimal cellfäste
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Kvantitet 100/Cs.