Läs mer
Corning™ 96-brunnar, ultralåg bindning, U-formad botten mikroplatta
Handla allt Corning Produkter
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Med sin nya och egenutvecklade design är dessa mikroplattor idealiska för att generera och analysera flercelliga 3D-sfäroider i samma mikroplatta. ULA-ytan (Ultra-Low Attachment) möjliggör enhetlig och reproducerbar 3D-multicellulär sfäroidbildning. Den svarta, ogenomskinliga mikroplattans kropp skyddar varje optiskt klar brunn med rund botten från överlappning mellan brunnarna.
- Optiskt klar rund botten med svart ogenomskinlig mikroplatta
- Kovalent fästning av Ultra-Low Attachment-yta för att minska cellulär vidhäftning till brunnsyta
- Ny brunnsgeometri hjälper till att skapa enhetliga, enstaka sfäroider över alla brunnar, vilket möjliggör automatiserad visualisering.
- Unik design skyddar varje brunn för att minimera överlappning mellan brunnarna.
- Du kan odla och analysera sfäroider i samma mikroplatta utan att behöva överföra dem till en ny mikroplatta.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 10/Pk., 50/Cs. |
| Bindningstyp | Ultralågt fäste |
| Färg | Klart |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ultralåg bindning |
| Well Shape | Rund botten (U-brunn) |
| Visa mer |