Läs mer
Corning™ 96-brunnar, ultralåg bindning, U-formad botten mikroplatta
BIOPHARMA
Product Code. 15329740 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Sterilitet:
Sterila
Unit Size:
Paket med 5
Product Code. Sterilitet Unit Size
15329740 Sterila Paket med 5
1 options
Product Code. 15329740 Supplier Corning™ Supplier No. 4515
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril
Med sin nya och egenutvecklade design är dessa mikroplattor idealiska för att generera och analysera flercelliga 3D-sfäroider i samma mikroplatta. ULA-ytan (Ultra-Low Attachment) möjliggör enhetlig och reproducerbar 3D-multicellulär sfäroidbildning. Den svarta, ogenomskinliga mikroplattans kropp skyddar varje optiskt klar brunn med rund botten från överlappning mellan brunnarna.
  • Optiskt klar rund botten med svart ogenomskinlig mikroplatta
  • Kovalent fästning av Ultra-Low Attachment-yta för att minska cellulär vidhäftning till brunnsyta
  • Ny brunnsgeometri hjälper till att skapa enhetliga, enstaka sfäroider över alla brunnar, vilket möjliggör automatiserad visualisering.
  • Unik design skyddar varje brunn för att minimera överlappning mellan brunnarna.
  • Du kan odla och analysera sfäroider i samma mikroplatta utan att behöva överföra dem till en ny mikroplatta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Streckkod No Barcode
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Ultralågt fäste
Färg Svart, Rensa botten
Produkttyp Spheroid Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0,075 till 0,30 ml
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ultralåg bindning
Total volym (metrisk) Tja 300 μl
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Inkluderar Stängning
nr per ärende 5/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.