Läs mer
Corning™ Halvyta 96-brunnars klar UV-transparent mikroplatta med platt botten utan lock
Handla allt Corning Produkter
Description
Dessa mikroplattor har en unik UV-transparent botten, som är idealisk för att bestämma protein- och/eller nukleinsyrakoncentrationer. Den UV-transparenta botten är gjuten upptill utan lim för större styrka och maximalt läckagemotstånd. Dessa mikroplattor är avsedda för låg bakgrund och konsekvent prestanda vid 260 nm och 280 nm. Deras breda linjära detektionsområde möjliggör tillförlitlig detektering av höga och låga koncentrationer av biomolekyler.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Formatera | Half-Area |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) Tja | 205μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 25 till 125μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Show More |