Läs mer
Corning™ 96-Well White Flat Botten Polystyrene NBS Mikroplatta utan lock
Produktkod. 10760295 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10760295 Vitt Paket med 25
1 options
Produktkod. 10760295 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3970.00 SEK
    3708.60 SEK / Paket med 25
    Save 261.40 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 25-02-2027
Lägg i varukorgen
Nonjonisk hydrofil yta
  • Utformad för att minska överhörning från väl till brunn
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens.
  • Svarta mikroplattor har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Standard
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Färg Vitt
    Material Polystyren
    Antal Wells 96
    Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Icke bindande
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Idealisk för att minska protein- och nukleinsyrabindning vid låga koncentrationer och öka analyssignalen till brus
    nr per ärende 25/Cs.
    Antal per förpackning 5/Pk.
    Kvantitet 25/Cs.