Läs mer
Corning™ Adaptrar för LSE™ Kompakta centrifuger
Produktkod. 15292479 Handla allt Corning Produkter
För användning med (utrustning):
0,2 ml rör
0,5/0,4 ml rör
10/15 mL tubes in 50 mL rotor
5/7/10 mL rör i 15 mL rotor
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15292479
Brand: Corning™ 480134
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Corning LSE höghastighetsmikrocentrifug.
De individuella adaptrarna för rör används i Corning LSE Höghastighets mikrocentrifug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
För användning med (utrustning) 0,5/0,4 ml rör
Antal per förpackning 6/Pk.