Läs mer
Axygen™ Provrör av plast
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Material:
Polypropen
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Rör tillverkade av polypropen eller polystyren
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polystyren |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttyp | Provrör |