Läs mer
Corning™ Bafflade Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat med lock
BIOPHARMA
Produktkod. 10149822 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förslutningstyp:
Plan
Ventilerad
Diameter (metrisk) stängning:
33 mm
38 mm
43 mm
Examen:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp Diameter (metrisk) stängning Examen Förpackningsstorlek
10149822 125 mL Ventilerad 33 mm 25 mL Paket med 50
10445683 1 L Ventilerad 43 mm 50 mL Paket med 25
10765553 125 mL Plan 33 mm 25 mL Paket med 50
10150013 500 mL Ventilerad 43 mm 50 mL Paket med 25
10008372 1 L Plan 43 mm 50 mL Paket med 25
10160253 250 mL Ventilerad 38 mm 25 mL Paket med 50
10650884 250 mL Plan 38 mm 25 mL Paket med 50
10028562 500 mL Plan 43 mm 50 mL Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10149822 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7698.86 SEK
    6789.15 SEK / Paket med 50
    Save 909.71 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad med bafflar för att ge förstklassig omrörning vid lägre hastighet för skonsammare och effektivare luftning. Corning™ Bafflade polykarbonatflaskor med lock är idealiska för shakerkulturapplikationer.
  • Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
  • Idealisk för shakerkulturapplikationer
  • Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
  • RNas- och DNas-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Toppstil: Gängad
Diameter (metrisk) stängning 33 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 2.6 cm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) För shakerkulturapplikationer
För användning med (utrustning) LSE Orbital skakapparat
Examen 25 mL
Hals stil Bred mun
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Förvirrad Erlenmeyer-flaska
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Bred
Sterilitet Sterila
Bottenform Snopen
Förslutningstyp Ventilerad
Stängningsstorlek 33 mm
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.