Läs mer
Corning™ Bafflade Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat med lock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10445683 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förslutningstyp:
Plan
Ventilerad
Diameter (metrisk) stängning:
33 mm
38 mm
43 mm
Examen:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp Diameter (metrisk) stängning Examen unitSize
10445683 1 L Ventilerad 43 mm 50 mL Paket med 25
10765553 125 mL Plan 33 mm 25 mL Paket med 50
10149822 125 mL Ventilerad 33 mm 25 mL Paket med 50
10150013 500 mL Ventilerad 43 mm 50 mL Paket med 25
10008372 1 L Plan 43 mm 50 mL Paket med 25
10160253 250 mL Ventilerad 38 mm 25 mL Paket med 50
10650884 250 mL Plan 38 mm 25 mL Paket med 50
10028562 500 mL Plan 43 mm 50 mL Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10445683 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431403
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med bafflar för att ge förstklassig omrörning vid lägre hastighet för skonsammare och effektivare luftning. Corning™ Bafflade polykarbonatflaskor med lock är idealiska för shakerkulturapplikationer.
  • Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
  • Idealisk för shakerkulturapplikationer
  • Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
  • RNas- och DNas-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Toppstil: Gängad
Diameter (metrisk) stängning 43 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 4.3 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) För shakerkulturapplikationer
Examen 50 mL
Hals stil Bred mun
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Bred
Sterilitet Sterila
Bottenform Snopen
Förslutningstyp Ventilerad
Stängningsstorlek 43 mm
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.