Läs mer
Corning™ Bafflade Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat med lock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10765553 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förslutningstyp:
Plan
Ventilerad
Diameter (metrisk) stängning:
33 mm
38 mm
43 mm
Examen:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10765553
Brand: Corning™ 431404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med bafflar för att ge förstklassig omrörning vid lägre hastighet för skonsammare och effektivare luftning. Corning™ Bafflade polykarbonatflaskor med lock är idealiska för shakerkulturapplikationer.
  • Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
  • Idealisk för shakerkulturapplikationer
  • Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
  • RNas- och DNas-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Toppstil: Gängad
Diameter (metrisk) stängning 33 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 2.6 cm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) För shakerkulturapplikationer
Examen 25 mL
Hals stil Bred mun
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Disponibel Engångsbruk
Mun stil Bred
Sterilitet Sterila
Bottenform Snopen
Förslutningstyp Plan
Stängningsstorlek 33 mm
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.