Läs mer
Corning™ Basic Fibroblast Growth Factors (bFGF), Human Recombinant
Produktkod. 11563530 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 10 μg
10μ g
5 x 10 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11563530 10μ g 10µg
11503620 5 x 10 μg 50µg
11513620 10 x 10 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11563530 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354060
 Begränsad artikel
I lager
Isolerad från hypofysen
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Tillväxtfaktorer är proteiner som binder till receptorer som finns på ytan av icke-hematopoetiska celler. Varje familj av tillväxtfaktorer påverkar specifika celltyper, t.ex. nervtillväxtfaktorer (NGF) påverkar nervcellstyper och epidermala tillväxtfaktorer (EGF) påverkar epitelcellstyper.
Corning erbjuder en rad tillväxtfaktorer som härrör från olika arter, både naturliga och rekombinanta. Dessa tillväxtfaktorer har använts för att främja långvarig proliferation i cellkultur och för att inducera celldifferentiering i en mängd olika celltyper under serumfria eller reducerade serumbetingelser.
Beställningsinfo
  • FGF levereras lyofiliserad, bFGF i 3,6 mM Tris, PBS pH 7 buffert
  • bFGF (human) lyofiliseras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Tillväxtfaktor
Formulering Lyofiliserad från fosfatbuffrad saltlösning, bärarfri, rekonstituerad i dH2O eller serumfritt medium
För användning med (applikation) Användbar för underhåll och differentiering av sympatiska och sensoriska neuroner, såväl som neuronala celler in vitro
Renhet eller kvalitetsklass >95 % av SDS-PAGE
Kvantitet 10μ g
Reaktivitet Människa
Källa E. coli