Läs mer
Corning™ BioCoat™ #1 Tyska Täckglas, Runda
BIOPHARMA
Produktkod. 10220772
Change view
Diameter (metrisk):
12 mm
22 mm
Ytbehandling:
Fibronektin
Kollagen typ I
Laminin/Poly-D lysin
Poly-D lysin
Poly-L lysin
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Paket med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Ytbehandling Förpackningsstorlek
10220772 12 mm Poly-L lysin Paket med 80
10727911 12 mm Poly-D lysin Paket med 80
10543322 22 mm Fibronektin Paket med 60
10468681 12 mm Laminin/Poly-D lysin Paket med 80
10553322 22 mm Kollagen typ I Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10220772 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4160.00 SEK
    4092.95 SEK / Paket med 80
    Save 67.05 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Belagd med en mängd olika extracellulära matrissubstrat. Corning™ BioiCoat™ No. 1 German Glass Coverslips ger en idealisk lösning för förbättrad cellvidhäftning och tillväxt av en mängd olika primära celler och transformerade celler i serumfria eller seruminnehållande kulturer.
Corning™ BioCoat™ Tyska täckglas med ytbehandling (se individuella specifikationstabeller för beläggning). Corning BioCoat produkter är en idealisk lösning för förbättrad cellvidhäftning och tillväxt av en mängd olika primära celler och transformerade celler i serumfria eller seruminnehållande kulturer. Corning erbjuder anpassade beläggningsmöjligheter.
Hållbarhet:≥ 3 månader från leveransdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skjut täckglas
Ytbehandling Poly-L lysin
Material Nr 1 tyskt glas
Diameter (engelska) 0,472 tum.
För användning med (applikation) Fluorescensavbildning av levande celler, konfokalmikroskopi, högupplöst och inverterad mikroskopi, faskontrastmikroskopi
Diameter (metrisk) 12 mm
nr per ärende 80
Antal per förpackning 80