Läs mer
Corning™ BioCoat™ #1 Tyska Täckglas, Runda
Diameter (metrisk):
12 mm
22 mm
Ytbehandling:
Fibronektin
Kollagen typ I
Laminin/Poly-D lysin
Poly-D lysin
Poly-L lysin
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Paket med 80
Beskrivning
Corning™ BioCoat™ Tyska täckglas med ytbehandling (se individuella specifikationstabeller för beläggning). Corning BioCoat produkter är en idealisk lösning för förbättrad cellvidhäftning och tillväxt av en mängd olika primära celler och transformerade celler i serumfria eller seruminnehållande kulturer. Corning erbjuder anpassade beläggningsmöjligheter.
Hållbarhet:≥ 3 månader från leveransdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skjut täckglas |
| Ytbehandling | Poly-L lysin |
| Material | Nr 1 tyskt glas |
| Diameter (engelska) | 0,472 tum. |
| För användning med (applikation) | Fluorescensavbildning av levande celler, konfokalmikroskopi, högupplöst och inverterad mikroskopi, faskontrastmikroskopi |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| nr per ärende | 80 |
| Antal per förpackning | 80 |