Läs mer
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation
Produktkod. 10737894
Kvantitet:
1
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10737894
Brand: Corning™ 354149
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
A Falcon™ 24-Multiwell Insert Plate and a non-tissue culture-treated 24-well receiver plate with lid
Evaluate and quantitate endothelial cell invasion using real-time fluorescence and non-destructive sample preparation
  • Highly reproducible assay system
  • Ideal for screening anti-angiogenic agents
  • Rapid image acquisition and data quantification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Porstorlek 3 μm
Typ Microplate
Kvantitet 1
Antal per förpackning 1/Pk.
nr per ärende 1/Ea.
Ytbeläggning BioCoat
Färg Black, Clear
Antal Wells 96