Läs mer
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation
Kvantitet:
1
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Innehåller
A Falcon™ 24-Multiwell Insert Plate and a non-tissue culture-treated 24-well receiver plate with lid
- Highly reproducible assay system
- Ideal for screening anti-angiogenic agents
- Rapid image acquisition and data quantification
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 3 μm |
| Typ | Microplate |
| Kvantitet | 1 |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| nr per ärende | 1/Ea. |
| Ytbeläggning | BioCoat |
| Färg | Black, Clear |
| Antal Wells | 96 |