Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen I Inserts med PET Membran
Beskrivning
- Varje lot testas för förmågan att främja vidhäftning och spridning av HT-1080 humana fibrosarkomceller
- Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
- Cellware testas också för förmåga att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
- Designad för att nära efterlikna in vivo-miljöer och förbättra uttrycket av cellspecifik morfologi
- Matriskomponenter appliceras som en jämn, optiskt klar beläggning
- Alla partier testade och fann negativa för bakterier och svampar; Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
Endast för forskning.
Beställningsinfo
Bulkvantiteter finns också tillgängliga; kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| Insatser per tallrik | 12 |
| Material | PET |
| Porstorlek | 3 μm |
| Typ | Well Plate |
| För användning med (applikation) | Adhesion, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer |
| Kvantitet | 2 |
| Förvaringskrav | 2° till 8 °C |
| Antal Wells | 24 |