Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen I Multiwell Tallrikar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10278180
Kulturområde:
2 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10278180
Brand: Corning™ 354408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behandlas med BioCoat™ för förbättrad cellvidhäftning och tillväxt av en mängd olika primära celler och omformade cellinjer i serumfria eller reducerade serumkulturer. Corning™ BioCoat™ Kollagen I Multiwell Plattor härmar nära in vivo-miljöer för cellodlingsapplikationer. Idealisk för tillämpningar som involverar vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer.
Kollagen I, som finns i de flesta vävnader och organ, finns mest i dermis, senor och ben. Det är en integrerad del av ramverket som håller ihop celler och vävnader och har erkänts som en användbar matris för att förbättra cellkultur. in vitro användning av kollagen kan utöva effekter på vidhäftning, morfologi, tillväxt, migration och differentiering av en mängd olika celltyper.
Applikationer inkluderar:
  • Främjande av cellvidhäftning och spridning
  • Snabb expansion av cellpopulationer
  • Serumfri eller reducerad serumodling
  • Cellvidhäftningsanalyser
  • Förbättra överlevnaden av primära celler i kultur
Källa
  • Råttsvansens sena
  • Kvalitetskontroll
    • Testad för förmåga att främja vidhäftning och spridning av HT-1080 humana fibrosarkomceller
    • Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
    • Kollagen I renhet >90 % enligt SDS-PAGE
    Förvaring
  • 4 °C till 30 °C under torra förhållanden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Array 4 x 6
    Certifikat och efterlevnad ANSI, SBS
    Stängningsfärg Klart
    Förslutning ingår Ja
    Stängningsmaterial Polystyren
    Bottenform Plan
    Färg Klart
    Kulturområde 2 cm 2
    Material Polystyren
    Form Rektangulär
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Cellkultur
    Typ Cellodlingsplatta med flera brunnar
    Räkna väl 24
    För användning med (applikation) Främjande av cellvidhäftning och spridning, snabb expansion av cellpopulationer, serumfri eller reducerad serumodling, celladhesionsanalys, förbättrad överlevnad av primära celler i kultur
    Inkluderar Lock
    nr per ärende 5/Cs.
    Antal per förpackning 5/Pk.
    Kvantitet 5/Cs.
    Källa Råttsvans
    Förvaringskrav 4 °C till 30 °C