Läs mer
Corning™ BioCoat™ 96-brunn, kollagen typ I-behandlad, platt botten mikroplatta
Beskrivning
- Källa: Råttsvans
- TC-behandlad
- Tydlig, rund brunn
- Platt botten
- Sterila
Endast för forskning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, SBS |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 5/C |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |