Läs mer
Corning™ BioCoat™ 96-brunn, kollagen typ I-behandlad, platt botten mikroplatta
Beskrivning
Hög optisk kvalitet, glasbotten, svarta mikroplattor är idealiska för att utföra cellbaserade analyser med högt innehåll med bildbehandlingssystem. Glasbotten ger en platt och optiskt klar yta som minskar autofokustiden, ökar genomströmningen och är idealisk för celltillväxt.
- Hög optisk kvalitet och reptåligt glas
- Glasbottentjocklek 200μ m lämpar sig väl för bildmikroskopi.
- Bottenplanhet <50μ m för att säkerställa planhet för bildåtergivningsenheter
- Låg bakgrundsfluorescens och minimal överhörning ger högsta möjliga optiska kvalitet för cellbaserade analyser.
- Halv area 96-brunnars mikroplatta minskar reagensförbrukningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, SBS |
| Formatera | Half-Area |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Kollagen typ I |
| Well Shape | Rund, plan botten (F-brunn) |
| Visa mer |