Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen I, Råttsvanskulturskål
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10543051
Change view
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Kvantitet:
10/cs.
100/cent.
20 kr.
40/cs.
5/cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet unitSize
10543051 60 mm 20 kr. Paket med 20
10555421 60 mm 100/cent. Paket med 100
10772531 35 mm 100/cent. -
10155670 35 mm 20 kr. Paket med 20
10572701 100 mm 10/cs. Paket med 10
10185760 150 mm 5/cs. Paket med 5
10499012 100 mm 40/cs. Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10543051 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354401
Idealisk för tillämpningar som involverar vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
  • Alla partier testade och visade negativa för bakterier och svampar
  • Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
Beställningsinfo
Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Rund
Färg Klart
Kulturområde 21.3 sq. cm
Material Polystyren
Form Rund
Ytbehandling Kollagen typ I
Typ Cellodlingsskål
Inkluderar Lock
Kvantitet 20 kr.
Diameter (metrisk) 60 mm