Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen I, Råttsvanskulturskål
Beskrivning
Idealisk för tillämpningar som involverar vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
- Alla partier testade och visade negativa för bakterier och svampar
- Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
Beställningsinfo
Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Rund |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 21.3 sq. cm |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Ytbehandling | Kollagen typ I |
| Typ | Cellodlingsskål |
| Visa mer |