Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen I rektangulär lutad halscellskulturflaska med ventilerat lock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10352892
Kapacitet (metrisk):
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
Kulturområde:
150 cm 2
175 cm 2
25 cm 2
75 cm 2
nr per ärende:
10/Cs.
40/Cs.
5/Cs.
50/Cs.
Hals stil:
Kantad
Rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 40
Paket med 5
Paket med 50
Produktkod. 10352892
Brand: Corning™ 356486
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbelagd med kollagen I för förbättrad cellvidhäftning och ökad spridningshastighet av transfekterade däggdjursceller, primära celler och stamceller. Corning™ BioCoat™ Kollagen I rektangulär lutad halscellkulturflaska med ventilerad lock ger mycket konsekventa och biologiskt funktionella förbelagda ytor för att närmare efterlikna in vivo- miljöer för cellodlingstillämpningar.
Kollagen I, som finns i de flesta vävnader och organ, finns mest i dermis, senor och ben. Det är en integrerad del av ramverket som håller ihop celler och vävnader och har erkänts som en användbar matris för att förbättra cellkultur. in vitro användning av kollagen kan utöva effekter på vidhäftning, morfologi, tillväxt, migration och differentiering av en mängd olika celltyper.
Applikationer inkluderar:
  • Främjande av cellvidhäftning och spridning
  • Snabb expansion av cellpopulationer
  • Serumfri eller reducerad serumodling
  • Cellvidhäftningsanalyser
  • Förbättra överlevnaden av primära celler i kultur
Källa
  • Råttsvansens sena
  • Kvalitetskontroll
    • Testad för förmåga att främja vidhäftning och spridning av HT-1080 humana fibrosarkomceller
    • Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
    • Kollagen I renhet >90 % enligt SDS-PAGE
    Förvaring
  • 4 °C till 30 °C under torra förhållanden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Streckkod Ja
    Kapacitet (engelska) 20,2 oz.
    Stängningsmaterial Fenol
    Kapacitet (metrisk) 600 mL
    För användning med (applikation) För vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
    Hals stil Kantad
    nr per ärende 40/Cs.
    Antal per förpackning 5/Pk.
    Form Rektangulär
    Ytbeläggning Kollagen I
    Sterilitet Sterila
    Bottenform Rektangulär
    Förslutningstyp Ventilerad
    Kulturområde 150 cm 2