Läs mer
Corning™ BioCoat™ 96-brunn, kollagen typ IV-behandlad, platt botten mikroplatta
Beskrivning
Corning™ BioCoatTM Collagen IV 96-brunnars Clear Plate består av klar TC-behandlad polystyren med en enhetlig applicering av muskollagen typ IV. Platt botten, med lock, 5/etui
Corning BioCoat produkter finns i en mängd olika förbelagda alternativ och är en idealisk lösning för förbättrad cellvidhäftning och tillväxt av en mängd olika primära celler och transformerade celler i serumfria eller seruminnehållande kulturer. Corning erbjuder anpassade beläggningsmöjligheter.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Kollagen typ IV |
| Visa mer |