Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen IV Multiwell Tallrikar
Beskrivning
- Typ IV-kollagen är en allestädes närvarande komponent i basalmembran och ger det huvudsakliga strukturella stödet för denna matris. När Collagen IV-nätverket är monterat, tillhandahåller det en ställning för montering av andra basalmembrankomponenter genom interaktioner med laminin, entactin/nidogen och heparansulfatproteoglykan. Kollagen IV är användbart som ett substrat för tillväxt av epitel-, endotel-, muskel- och nervceller. Kollagen spelar en roll i regleringen av celltillväxt, differentiering och vidhäftning, såväl som vävnadsbildning.
Applikationer inkluderar:
- Främjande av cellvidhäftning och spridning
- Celldifferentiering och neuritutväxt
- Ökad proliferation av PC12-celler
- Studier av effekter av kollagen IV på cellbeteende
- Cellvidhäftningsanalyser
Källa
- Engelbreth-Holm-Svärm (EHS) lathrytisk mustumör
Kvalitetskontroll
- Testad för förmåga att initiera differentiering (neuritutväxt) av NG-108 råttgliom/musneuroblastomceller
- Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
- Kollagen IV renhet> 90 % av SDS-PAGE
Förvaring
- 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 4 x 6 |
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Kollagen typ IV |
| Visa mer |