Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kontrollinsats, PET Membran
Produktkod. 10109361
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
8μ m
Antal Wells:
6
24
Insatser per tallrik:
6
12
Kvantitet:
2
4
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 10109361
Brand: Corning™ 354567
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd bredvid BD BioCoat™ infogar när man studerar effekter av ECM komponent som finns på BD BioCoat cellkulturinlägg
Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and/or differentiation.
Coatings include Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen, and Laminin.
Beställningsinfo
Levereras färdig att använda Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Insatser per tallrik 6
Kulturområde 4.2 cm2
Material PET
Porstorlek 1 μm
Typ Well Plate
Kvantitet 4
Förvaringskrav 2° to 8°C
Antal per förpackning 6/Pk.
nr per ärende 24/Cs.
Ytbeläggning BioCoat Control
Antal Wells 6