Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kontrollinsats, PET Membran
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10274901
Porstorlek:
0,4 μm
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
8μ m
Antal Wells:
6
24
Insatser per tallrik:
6
12
Kvantitet:
2
4
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 10274901
Brand: Corning™ 354578
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd bredvid BD BioCoat™ infogar när man studerar effekter av ECM komponent som finns på BD BioCoat cellkulturinlägg
Corning BioCoat cellkulturinlägg är förbelagda med extracellulära matrisproteiner för tillämpningar som kräver en proteinbelagd cellyta, såsom cellvidhäftning, tillväxt, invasion, migration och/eller differentiering.
Beläggningar inkluderar Corning Matrigel™ matris, fibronektin, kollagen och laminin.
Beställningsinfo
Levereras färdig att använda Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Insatser per tallrik 12
Kulturområde 0,3 cm 2
Material PET
Porstorlek 8μ m
Typ Well Plate
Kvantitet 2
Förvaringskrav 2° till 8 °C
Antal per förpackning 12/Pk.
nr per ärende 24/Cs.
Ytbeläggning BioCoat Kontrollera
Antal Wells 24